Learn More
1H-Tetrazol, 0,45 M en acetonitrilo, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1H-Tetrazole is used as a bioisostere for the carboxylate group. It is also used as coupling reagent for preparation of polynucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1H-tetrazol se utiliza como bioisóstero para el grupo carboxilato. También se utiliza como reactivo de acoplamiento para la preparación de polinucleótidos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes reductores y metales alcalinos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Tetrazole |
| Densidad | 0.798 |
| Cantidad | 200 mL |
| Número UN | UN1648 |
| Beilstein | 105799 |
| Índice Merck | 14,2786 |
| Sinónimo | 1h-tetrazole, tetrazole, tetraazacyclopentadiene, 1-h-tetrazole, 1h-1,2,3,4-tetrazole, 1 h-tetrazole, 1h-tetrazole solution, 2h-1,2,3,4-tetrazole, racemic tetrazole, 1h-tetraazole |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.05 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0,45 M en acetonitrilo |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, 1H-Tetrazole