Learn More
1H-tetrazol (~0,3 M en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30449351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
30449351 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30449351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT307505100ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Tetrazole
CAS 288-94-8
Fórmula molecular C H2 N4
Cantidad 100 mL
Sinónimo 2H-Tetrazole, 1H-TZ, 2,3,4-Triazapyrrole, NSC 36712, Tetraazacyclopentadiene
Fórmula InChI InChI=1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
SMILES N1=NNC=N1
Nombre IUPAC 1H-tetrazol
Peso molecular (g/mol) 70.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ~0.3 M