Learn More
1H-tetrazol (~0,3 M en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30454987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
30454987 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30454987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30750525ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Tetrazole
CAS 288-94-8
Fórmula molecular C H2 N4
Cantidad 25 mL
Sinónimo 2H-Tetrazole, 1H-TZ, 2,3,4-Triazapyrrole, NSC 36712, Tetraazacyclopentadiene
Fórmula InChI InChI=1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
SMILES N1=NNC=N1
Nombre IUPAC 1H-tetrazol
Peso molecular (g/mol) 70.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ~0.3 M