Learn More
1H-pirrolo[2,3-b]piridina 7-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 7-Oxide |
| CAS | 55052-24-9 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O/c10-9-5-1-2-6-3-4-8-7(6)9/h1-5,8H |
| SMILES | [O-][n+]1cccc2cc[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 7-óxido-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-7-io |
| Peso molecular (g/mol) | 134.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.048 |