Learn More
1H-Pirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrrole |
| CAS | 109-97-7 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1H-Pyrrole (9CI, ACI), Pyrrole (8CI), 1-Aza-2,4-cyclopentadiene, Azole, Divinylenimine, Imidole, Monopyrrole, NSC 62777 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H |
| SMILES | c1cc[nH]c1 |
| Nombre IUPAC | 1H-pirrol |
| Peso molecular (g/mol) | 67.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 67.0422 |