Learn More
1H-pirrol-2-carbohidrazida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10384582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10384582 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10243182 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10384582 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF02986CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 50269-95-9
Fórmula molecular C5H7N3O
Peso molecular (g/mol) 125.131
Número MDL MFCD00141885
Clave InChI FQIAWPZQJCAPSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrolecarbohydrazide, 2-pyrrolecarbohydrazide, pyrrole-2-carbohydrazide, pyrrole-5-carboxhydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid hydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid, hydrazide, pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, hydrazide 9ci
PubChem CID 281610
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carbohidrazida
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-pyrrole-2-carbohydrazide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%