Learn More
1H-Pirrol-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10255214 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10255214 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC08704DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 1003-29-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C5H5NO
Cantidad 1 g
Sinónimo pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
Clave InChI ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CNC(=C1)C=O
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 95.101
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 97%