Learn More
1H-Pirazolo[3,4-b]piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458278 250 mg 250 miligramos
15448278 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61710.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 271-73-8 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 271-73-8
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.127
Número MDL MFCD05663981
Clave InChI GVLRTOYGRNLSDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-azaindazole, pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-aza-1h-indazole, pyrazolo 5,4-b pyridine, 7-aza indazole, 7-azabenzpyrazole, acmc-1cs3b, 2h pyrazolo 3,4 b pyridin
PubChem CID 2755850
Nombre IUPAC 1H-pirazolo[3,4-b]piridina
SMILES C1=CC2=C(NN=C2)N=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido