Learn More
1H-pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrazole |
| CAS | 288-13-1 |
| Fórmula molecular | C3 H4 N2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Pyrazole, 1H-Pyrazole, 1,2-Diazole, 2-Azapyrrole, NSC 45410 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5) |
| SMILES | c1cn[nH]c1 |
| Nombre IUPAC | 1H-pirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 68.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.0374 |