Learn More
1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439080 25 g 25 g
11449080 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439080 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14186.14
Solicitar formato a granel o personalizado
1H-pirazol, 98 %, C3H4N2, número CAS-288-13-1, 1-h-pirazol, 1h-pirazol, pirazol, unii-3qd5kjz7zj, hpz, pirazol, diazol, pirazol#1, 1,2-diazol, 3qd5kjz7zj, 100 g, 103775, de 186 °C a 188 °C, CHEBI:17241, 206-017-1, 68,08, H302-H315-H319-H335
1H-Pyrazole is used as a ligand in the preparation of organometallic compounds. The derivatives of Pyrazole are used in medicine, for their analgesic, anti-inflammatory, antipyretic, antiarrhythmic, tranquilizing, muscle relaxing, psychoanaleptic, anticonvulsant, monoamineoxidase inhibiting, antidiabetic and antibacterial activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1H-pirazol se utiliza como ligando en la preparación de compuestos organometálicos. Los derivados de pirazol se utilizan en medicina, por sus actividades analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas, antiarrítmicas, tranquilizantes, relajantes musculares, psicoanalépticas, anticonvulsivantes, de inhibición de la monoamineoxidasa, antidiabéticas y antibacterianas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-13-1
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68.079
Número MDL MFCD00005234
Clave InChI WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
PubChem CID 1048
ChEBI CHEBI:17241
Nombre IUPAC 1H-pirazol
SMILES C1=CNN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazole
Punto de fusión 66°C to 70°C
Punto de ebullición 186°C to 188°C
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Beilstein 103775
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7960
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza 98%