Learn More
Ácido 1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431140 1 g 1 g
11441140 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25783.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37718-11-9 | C4H4N2O2 | 112.088 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37718-11-9
Fórmula molecular C4H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 112.088
Número MDL MFCD00011558
Clave InChI IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrazolecarboxylic acid, 4-carboxypyrazole, pyrazole-4-carboxylic acid, unii-4xjz84gv8e, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1h-pyrazole, 4xjz84gv8e, pyrazole-4-carboxylic, pubchem13293, pubchem22749
PubChem CID 3015937
Nombre IUPAC ácido 1H-pirazol-4-carboxílico
SMILES C1=C(C=NN1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 281°C to 283°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 97%