Learn More
Éster de pinacol de ácido 1H-pirazol-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446560 5 g 5 g
11436560 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27619.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 844501-71-9 | C9H15BN2O2 | 194.041 g/mol
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 1H-pirazol-3borónico se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 844501-71-9
Fórmula molecular C9H15BN2O2
Peso molecular (g/mol) 194.041
Número MDL MFCD07368044
Clave InChI KWLOIDOKWUESNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-pyrazole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabolone-pyrrazole, 1h-pyrazol-3-yl-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolone-pyrrazole
PubChem CID 21931539
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 95%