Learn More
Hidrato de ácido de 1H-pirazol-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362339 1 g 1 g
11372339 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27286.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 376584-63-3 | C3H5BN2O2 | 111.90 g/mol
Significantly used as synthetic intermediates. They are widely used in the production of optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizan de forma significativa como intermedios sintéticos. Se utilizan ampliamente en la producción de sistemas ópticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Refrigerado (2-8 °C). Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376584-63-3
Fórmula molecular C3H5BN2O2
Peso molecular (g/mol) 111.90
Número MDL MFCD07368247 MFCD02020768
Clave InChI NEUWPDLMDVINSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-pyrazol-3-yl boronic acid, pyrazole-3-boronic acid, 1h-pyrazol-3-ylboronic acid, 1h-pyrazole-3-boronic acid, 1h-pyrazole-5-boronic acid, 1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, pyrazol-3-ylboronic acid, 2h-pyrazol-3-ylboronic acid
PubChem CID 11251979
Nombre IUPAC ácido 1H-pirazol-5-ilborónico
SMILES OB(O)C1=NNC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate
Punto de fusión 85°C to 88°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.9
Porcentaje de pureza 95%