Learn More
Ácido 1H-pirazol-3,5-dicarboxílico monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate |
| Punto de fusión | ∽294°C (decomposition) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 147821 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.11 (156.09 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Crystals or Powder or Crystalline Powder |