Learn More
Ácido 1H-pirazol-3,5-dicarboxílico monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326976 5 g 5 g
11336976 25 g 25 g
11346976 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11326976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06731.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 303180-11-2 | C5H6N2O5 | 174.112 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303180-11-2
Fórmula molecular C5H6N2O5
Peso molecular (g/mol) 174.112
Número MDL MFCD00149323
Clave InChI GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 2723723
Nombre IUPAC ácido 1H-pirazol-3,5-dicarboxílico;hidrato
SMILES C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Punto de fusión ∽294°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 147821
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11 (156.09 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate