Learn More
1H-Pirazol-1-carboxamidina monoclorhidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10570362 10 g Frasco de vidrio 10 g
10603773 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10570362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368250100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4023-02-3 | C4H6N4·HCl | 146.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4023-02-3
Fórmula molecular C4H6N4·HCl
Peso molecular (g/mol) 146.58
Número MDL MFCD00210087
Clave InChI UCQFSGCWHRTMGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1h-pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1-amidinopyrazole hydrochloride, praxadine, pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-1-carboxamidinehydrochloride, praxadine hydrochloride, 1h-pyrazole-1-carboxamidine hcl
PubChem CID 2734672
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 167°C to 170°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.