Learn More
Clorhidrato de 1H-pirazol-1-carboxamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-pyrazole-1-carboximidamide |
| CAS | 4023-02-3 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N4 . Cl H |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-1-carboximidamide','hydrochloride (1:1), 1H-Pyrazole-1-carboximidamide','monohydrochloride (9CI), Pyrazole-1-carboxamidine','hydrochloride (7CI,8CI), 1-Amidinopyrazole hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, Praxadine hydrochloride, Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, Zanamivir Imp. F (EP) as Hydrochloride, PCH, GR 169473A, Ph Eur Zanamivir Impurity F, GR 152919X, GR 169473A, GR 212339X, GR 228446X, USP Zanamivir Related Compounds Mixture, PCH Test Mix 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)n1cccn1 |
| Nombre IUPAC | pirazol-1-carboximidamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 146.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0359 |