Learn More
1H-fenalen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Phenalen-1-one |
| CAS | 548-39-0 |
| Fórmula molecular | C13 H8 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Phenalen-1-one, 1H-Benzonaphthen-1-one, 7-Perinaphthenone, NSC 150161, Perinaphthenone, Phenalenone, Phenalone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8O/c14-12-8-7-10-4-1-3-9-5-2-6-11(12)13(9)10/h1-8H |
| SMILES | O=C1C=Cc2cccc3cccc1c23 |
| Nombre IUPAC | fenalen-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.202 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.058 |