Learn More
1H-perfluorohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Perfluorohexane |
| Densidad | 1.6843 |
| Punto de ebullición | 70°C to 71°C |
| Temperatura de inflamación | None |
| Fórmula lineal | CF3(CF2)5H |
| Índice de refracción | <1.300 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1799000 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.05 |
| Porcentaje de pureza | 97% |