Learn More
1H-Nafto[2,3-d][1,2,3]triazola, TRC
Código de producto. 30474019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474019 1 g
30470287 100 mg
30472295 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6236531G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 269-12-5
Fórmula molecular C10H7N3
Peso molecular (g/mol) 169.18
Sinónimo 1,2,3-Triaza-5,6-benzindene, 2H-Benzo[f]benzotriazole
Nombre IUPAC 2H-benzo[f]benzotriazol
SMILES c1ccc2cc3n[nH]nc3cc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Naphtho[2,3-d][1,2,3]triazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7N3/c1-2-4-8-6-10-9(11-13-12-10)5-7(8)3-1/h1-6H,(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.064
Porcentaje de pureza >95%