Learn More
Ácido 1H-Indol-7-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10532272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10532272 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10532272 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12826CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-7-carboxylic acid
CAS 1670-83-3
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H7NO2
Número MDL MFCD00210442
Cantidad 250 mg
Sinónimo indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid
Clave InChI IPDOBVFESNNYEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NC=C2
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-7-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 161.16
PubChem CID 74281
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 90%