Learn More
1H-indol-7-carbohidrazida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10384342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10384342 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10384342 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02108CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-indole-7-carbohydrazide
CAS 321309-24-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H9N3O
Número MDL MFCD00572868
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1h-indole-7-carboxylic acid hydrazide, 7-hydrazinocarbonyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxylic acid, hydrazide, indole-7-carbohydrazide, 1h-indole-7-carboxylicacid, hydrazide
Clave InChI NCFMBDUFIJHHAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)NN)NC=C2
Nombre IUPAC 1H-indol-7-carbohidrazida
Peso molecular (g/mol) 175.191
PubChem CID 712457
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%