Learn More
1H-Indol-5-carboxamida, TRC
Código de producto. 30401075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401075 10 mg
30390507 5 mg
30389917 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI61550010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1670-87-7
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.17
Sinónimo Indole-5-carboxamide, 5-(Aminocarbonyl)-1H-indole, 5-Carbamoylindole, SD 169
SMILES NC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-5-carboxamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2O/c10-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-11-8/h1-5,11H,(H2,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0637