Learn More
Ácido 1H-indol-3-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 1H-indol-3-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Indole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 771-50-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1H-Indole-3-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Tropisetron Imp. B (EP), 1H-Indole-3-carboxylic Acid, Tropisetron Hydrochloride Impurity B, Tropisetron Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1H-indol-3-carboxílico |
| Mostrar más |