Learn More
Hidrazida del ácido 1H-indol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Indole-3-carboxylic acid hydrazide |
| CAS | 15317-58-5 |
| Fórmula molecular | C9H9N3O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N3O/c10-12-9(13)7-5-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H,10H2,(H,12,13) |
| SMILES | O=C(NN)C1=CNC2=CC=CC=C21 |
| Peso molecular (g/mol) | 175.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0746 |