Learn More
Ácido 1H-indol-3-carboxílico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10031694
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10031694 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10031694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12701DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-3-carboxylic acid
CAS 771-50-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H7NO2
Cantidad 1g
Sinónimo indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
Clave InChI KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 161.16
PubChem CID 69867
ChEBI CHEBI:24809
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%