Learn More
1H-Indole-3-carbonitrile, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10051004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051004 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10041724 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10051004 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01264EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5457-28-3
Fórmula molecular C9H6N2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Número MDL MFCD00022717
Clave InChI CHIFTAQVXHNVRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanoindole, indole-3-carbonitrile, 3-indolecarbonitrile, chembl46724, zlchem 360, 3-cyano-1h-indole, pubchem7325, acmc-209lhi, 1h-indol-3-yl cyanide
PubChem CID 230282
Nombre IUPAC 1H-indol-3-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-3-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16