Learn More
Ácido 1H-indol-3-acético, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10285350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285350 100 g Frasco de vidrio 100 g
10275350 10 g Frasco de vidrio 10 g
10449040 25 g Frasco de vidrio 25 g
10043613 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10285350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122161000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El ácido 1H-Indol-3-acético, CAS # 87-51-4, también conocido como ácido indol-3-acético, es un ácido monocarboxílico utilizado principalmente como hormona de crecimiento vegetal y es la hormona vegetal más común de la familia de las auxinas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• El ácido 1H-Indole-3-acético es una hormona de crecimiento vegetal que pertenece a la clase de las auxinas.También se considera un inductor de la elongación y división de células vegetales que pueden causar un crecimiento incontrolado
Aplicaciones
• Este compuesto es un ácido monocarboxílico; un ácido acético en el que uno de los hidrógenos metílicos ha sido reemplazado por un grupo 1H-indol-3-il.
•Más allá de su papel como hormona vegetal, este compuesto regula la diferenciación de tejidos, el dominio apical y las respuestas a la luz, la gravedad y los patógenos
• Puede utilizarse como una molécula de señalización necesaria para el desarrollo de órganos vegetales y la coordinación del crecimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-51-4
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00005636
Clave InChI SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
Nombre IUPAC Ácido 2-(1H-indol-3-il)acético
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-3-acetic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 167.0°C
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación 171°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 22, 66
Índice Merck 15, 5004
Información de solubilidad Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone and ether,freely soluble in alcohol,sparingly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.