Learn More
1H-Indol-3-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Indole-3-acetamide |
| CAS | 879-37-8 |
| Fórmula molecular | C10H10N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Indole-3-acetamide, 2-(1H-Indol-3-yl)acetamide, 2-(3-Indolyl)acetamide, 3-Indolylacetamide, NSC 1969 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O/c11-10(13)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H2,11,13) |
| SMILES | NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-indol-3-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 174.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0793 |