Learn More
1H-indol-2-metanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15592373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15592373 5 g 5 g
15582373 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15592373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459810050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24621-70-3 | C9H9NO | 147.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24621-70-3
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.17
Clave InChI XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 98783
Nombre IUPAC 1H-indol-2-ilmetanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-2-methanol
Punto de fusión 72.0°C to 78.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.17
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Indole-2-methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1