Learn More
Ácido 1H-indol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10103244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10103244 1 g 1 g
10373452 250 mg 250 miligramos
10536585 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10103244 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12801DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1477-50-5
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00005611
Clave InChI HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
PubChem CID 72899
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%