Learn More
1H-Indol-2,3-dione, TRC
Código de producto. 17934075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934075 10 g 10 g
17931325 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17934075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI62706010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-56-5
Fórmula molecular C8 H5 N O2
Peso molecular (g/mol) 147.13
Sinónimo Indole-2,3-dione, 2,3-Dihydro-1H-indole-2,3-dione, 2,3-Dihydroindole-2,3-dione, 2,3-Diketoindoline, 2,3-Dioxo-2,3-dihydroindole, 2,3-Dioxoindoline, 2,3-Indolindione, 2,3-Indolinedione, Isatic Acid Lactam, Isatin, Isatine, Isatinic Acid Anhydride, NSC 9262, Pseudoisatin, o-Aminobenzoylformic Anhydride
Nombre IUPAC 1H-indol-2,3-diona
SMILES O=C1Nc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isatin
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.032