Learn More
1H-indol-4-ol, Mikromol™
Código de producto. 30050096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050096 25 mg 25 miligramos
30051602 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050096 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0082.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1H-indol-4-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indol-4-ol
CAS 2380-94-1
Nombres de analitos o componentes 1H-Indol-4-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H7 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-Indol-4-ol, Pindolol Imp. E (EP), Pindolol Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
SMILES Oc1cccc2[nH]ccc12
Nombre IUPAC 1H-indol-4-ol
Peso molecular (g/mol) 133.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0528 g/mol