Learn More
(1H-indol-3-il)metanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1H-Indol-3-yl)methanamine |
| CAS | 22259-53-6 |
| Fórmula molecular | C9 H10 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Indole-3-methanamine, 3-Indoylmethanamine, 3-(Aminomethyl)indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5,10H2 |
| SMILES | NCc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1H-indol-3-ilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 146.189 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.084 |