Learn More
(1H-Indol-3-il)metanamina Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1H-Indol-3-yl)methanamine Hydrochloride |
| CAS | 1266692-14-1 |
| Fórmula molecular | C9H10N2 . HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-Indol-3-ylmethanamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2.ClH/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,11H,5,10H2;1H |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CN.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (1H-indol-3-il)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 182.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.54 |