Learn More
1H-Indol-3-Cloruro de Amina, TRC
Código de producto. 30396766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396766 250 mg 250 miligramos
30408029 50 mg -
30404740 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI628223250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57778-93-5
Fórmula molecular C8H8N2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 168.62
Sinónimo 3-Aminoindole HCl
Nombre IUPAC 1H-indol-3-amina; Cloruro
SMILES Cl.Nc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indol-3-amine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,10H,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0454