Learn More
Ácido 1H-indeno-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477277 1 g 1 g
15487277 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34344.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5020-21-3 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5020-21-3
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.172
Número MDL MFCD00086207
Clave InChI NZSCUDBGUBVDLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-indene-3-carboxylic acid, indene-3-carboxylic acid, 3-indenecarboxylic acid
PubChem CID 84261
Nombre IUPAC ácido 3H-indeno-1-carboxílico
SMILES C1C=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indene-3-carboxylic acid
Punto de fusión 161°C to 165°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%