Learn More
1H-indazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459143 25 g 25 g
11439143 1 g 1 g
11449143 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11665.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 271-44-3 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
1H-Indazole is used in organic synthesis, it can react with butyryl chloride and 1-butyryl-1H-indazole. It is also used in synthesis of several small molecule inhibitors as potential cancer therapeutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1H-indazol se utiliza en la síntesis orgánica; puede reaccionar con el cloruro de butirilo y el 1-butirilo-1H-indazol. También se utiliza en la síntesis de varios inhibidores de moléculas pequeñas como posible terapia contra el cáncer.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 271-44-3
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.139
Número MDL MFCD00005691
Clave InChI BAXOFTOLAUCFNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indazole, 1h-benzopyrazole, 2-azaindole, isoindazole, 2h-indazole, 1,2-diazaindene, 1,2-benzodiazole, 1h-indazol, benzopyrazole, 1,2-benzopyrazole
PubChem CID 9221
ChEBI CHEBI:36669
Nombre IUPAC 1H-indazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole
Punto de fusión 146°C to 149°C
Punto de ebullición 270°C
Cantidad 25 g
Beilstein 109676
Índice Merck 14,4936
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 99%