Learn More
Ácido 1H-indazol-7-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-indazole-7-carboxylic Acid |
| CAS | 677304-69-7 |
| Fórmula molecular | C8H6N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(C1=C(NN=C2)C2=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1H-indazol-7-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 162.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0429 |