Learn More
Ácido 1H-indazol-7-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435187 1 g 1 g
15445187 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32463.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 677304-69-7 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 677304-69-7
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Número MDL MFCD06804572
Clave InChI WBCWIQCXHSXMDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-7-carboxylicacid, indazole-7-carboxylic acid, 7-indazole carboxylic acid, pubchem17673, acmc-1bl1h, ksc351o8t, 2h-indazole-7-carboxylic acid, 7-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 12639205
Nombre IUPAC Ácido 1H-indazol-7-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-7-carboxylic acid
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 95%