Learn More
Ácido 1H-indazol-6-carboxílico, 97 %Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636850 1 g Frasco de vidrio 1 g
10431420 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430120010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 704-91-6 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 704-91-6
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD06804571
Clave InChI DNCVTVVLMRHJCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indazole-6-carboxylic acid, 1h-indazole-6-carboxylicacid, 6-carboxyindazole, 6-carboxy-1h-indazole, 6-indazolecarboxylic acid, ksc376q7p, 1h-indazole-6-carboxylic acid, 6-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 16227938
Nombre IUPAC Ácido 1H-indazol-6-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-6-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 297.0°C to 300.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Indazole-6-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.