Learn More
Ácido 1H-indazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10749068 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10749068 1 g 1 g
10562898 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10749068 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430090010
 Artículo restringido
En stock
CAS 677306-38-6
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD03840644
Clave InChI KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indazole-4-carboxylic acid, 1h-indazole-4-carboxylicacid, 4-indazolecarboxylic acid, 4-carboxy-1h-indazole, 2h-indazole-4-carboxylic acid, pubchem19651, acmc-1b3os, ksc352q1d, 1h-indazole-4-carboxylic acid, 4-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 21982323
Nombre IUPAC Ácido 1H-indazol-4-carboxílico
SMILES C1=CC(=C2C=NNC2=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 209.5°C to 211.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Indazole-4-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación