Learn More
Ácido 1H-indazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447037 250 mg 250 miligramos
15427037 1 g 1 g
15437037 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34115.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 677306-38-6
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Número MDL MFCD03840644
Clave InChI KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indazole-4-carboxylic acid, 1h-indazole-4-carboxylicacid, 4-indazolecarboxylic acid, 4-carboxy-1h-indazole, 2h-indazole-4-carboxylic acid, pubchem19651, acmc-1b3os, ksc352q1d, 1h-indazole-4-carboxylic acid, 4-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 21982323
Nombre IUPAC Ácido 1H-indazol-4-carboxílico
SMILES C1=CC(=C2C=NNC2=C1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%