Learn More
1H-indazol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10382400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10382400 1 g Frasco de vidrio 1 g
10220800 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10382400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431030010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 669050-70-8 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 669050-70-8
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD06738279
Clave InChI FPJXNCKSPFGQGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-formylindazole, 1h-indazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1h-indazole, 1h-indazol-4-carboxaldehyde, pubchem22512, acmc-209nwx, 1h-indazole-4-carboxaldehyde 9ci
PubChem CID 45083569
Nombre IUPAC 1H-indazol-4-carbaldehído
SMILES C1=CC(=C2C=NNC2=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-4-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 166.0°C to 167.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Indazole-4-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.