Learn More
Ácido 1H-indazol-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10545503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10545503 1 g 1 g
10802621 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10545503 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor MO07468DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 4498-67-3
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Clave InChI BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 78250
Nombre IUPAC Ácido 1H-indazol-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%