Learn More
Ácido 1H-indazol-3-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30050062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050062 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050062 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0398.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 1H-indazol-3-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
CAS 4498-67-3
Nombres de analitos o componentes 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H6 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Granisetron Imp. H (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Impurity H, Granisetron Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC Ácido 1H-indazol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 162.145
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.043 g/mol