Learn More
Ácido 1H-indazol-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491009 25 g 25 g
15481009 5 g 5 g
15401019 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64001.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4498-67-3 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4498-67-3
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Número MDL MFCD00211066
Clave InChI BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 78250
Nombre IUPAC Ácido 1H-indazol-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión 266°C to 270°C (literature)
Color Marrón
Cantidad 25 g
Beilstein 6354
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo