Learn More
1H-Indazol-4-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10391750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10391750 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10391750 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00334DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazol-4-amine
CAS 41748-71-4
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C7H7N3
Número MDL MFCD03305710
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-amino-1h-indazole, 4-aminoindazole, 2h-indazol-4-amine, 1h-indazole-4-ylamine, 1h-indazol-4-ylamine, 4-amino indazole, 4-amino-indazole, 1h-indazole-4-amine, pubchem20573, indazol-4-amine
Clave InChI MDELYEBAXHZXLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2C=NNC2=CC=C1
Nombre IUPAC 1H-indazol-4-amina
Peso molecular (g/mol) 133.15
PubChem CID 413085
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15