Learn More
1H-indazol-1-ilmetanol, TRC
Código de producto. 30400381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400381 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30400381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI62819050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazol-1-ylmethanol
CAS 1006-29-7
Fórmula molecular C8H8N2O
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O/c11-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-9-10/h1-5,11H,6H2
SMILES OCn1ncc2ccccc12
Nombre IUPAC indazol-1-ilmetanol
Peso molecular (g/mol) 148.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0637