Learn More
1H-Imidazol-5-ácido clorhidrato acético, TRC
Código de producto. 30009737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009737 2.5 g 2.50 g
30008786 10 g 10 g
30006472 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI3856052.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3251-69-2
Fórmula molecular C5 H6 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 162.57
Sinónimo Imidazoleacetic Acid Hydrochloride, (1H-Imidazol-4-yl)acetic Acid Hydrochloride, (1H-Imidazol-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, 1H-Imidazole-4-acetic Acid Hydrochloride, 1H-Imidazole-5-acetic Acid Hydrochloride, Imidazol-4-acetic Acid Hydrochloride, Imidazole-4-acetic Acid Hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 2-(1H-imidazol-4-il)acético; Cloruro
SMILES Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Imidazole-5-acetic Acid Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0196